Beschreibung
- Große 7 in. VisioNize™ Touchscreen mit intuitiver Steuerungssoftware
- Hohe Zentrifugationsgeschwindigkeit bis zu 20.000 x g (13.500 U/min)
- Kapazität bis zu 2 l
- Schwenkschaufelrotoren mit RFID und Adaptern für Schläuche und Flaschen von 0,2 ml bis 1.000 ml sowie alle Arten von MTP, PCR oder Deepwell Platten
- Festwinkelrotoren mit RFID für Hochgeschwindigkeitsmolekularbiologie in Röhren von 1,5 ml bis 250 ml
- NachhaltigeCO2-basierte Kühlung mit einem Temperaturbereich von -11 °C bis +40 °C
- Automatische Rotorerkennung, Rotorlebensdauer und Ungleichgewichtserkennung für maximale Betriebssicherheit
- Benutzerverwaltung mit mehreren Autorisierungsstufen und RFID-basiertem Benutzer-Login
- Automatischer Deckelantrieb für sicheres, ergonomisches Handling und aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Pro-Deckel für schnelle Einhandbedienung
- Anbindung an Eppendorf VisioNize™ und LIMS
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ACT |
| Fassungsvermögen | 2 L |
| Max. RZB | 20,018 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 13,500 rpm |
| Gekühlt | Ja |
| Modell | Tischzentrifuge |
| Geräuschpegel | <62 dBA mit S-2xUniversal ID |
| Rotor inklusive | Nein |
| Zeitschaltuhr | 1 s bis 99 h 59 Min. 59 Sek., mit kontinuierlicher Lauffunktion, Kurzdreh-Option, zeitgesteuerter Laufstart oder -stopp |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 70,6 x 74,5 x 38,5 cm (27,8 x 29,3 x 15,2 in.) |
| Mehr anzeigen |