Learn More
TPP Techno Plastic Products AG Zentrifugenröhrchen
Artikelnummer. p-7230537
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
50 ml
Form:
Konisch
Rund
Packungsgröße:
160 Stück
360 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Form unitSize
17235436 15 ml Konisch 360 Stück
17245436 50 ml Konisch 160 Stück
17255436 50 ml Rund 360 Stück
3 options
Artikelnummer. 17235436
Marke: TPP Techno Plastic Products AG 91014
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zentrifugenröhrchen, Volumengraduierung, Markierungskreis auf der Kappe
  • Ihre wertvollen Sonden sind mit den Zentrifugenröhrchen von TPP in guten Händen! Die Merkmale der TPP-Zentrifugenröhrchen übertreffen herkömmliche Röhrchen.
  • Hergestellt unter Verwendung hochwertigster Rohstoffe, die die Anforderungen der USP Klasse VI erfüllen
  • Weißer Schreibkreis, auf dem Schraubverschluss befestigt, für einfache Beschriftung mit jedem Schreibgerät
  • Verschlusskappen, die nicht zu fest angezogen werden können
  • Gasdichte und aerosoldichte Kappe
  • Graduierungen bis zu 0,1 ml/0,5 ml
  • Es sind praktische Gestelle erhältlich, die autoklavierbar sind und für die Lagerung zusammenklappbar sind, wenn sie nicht verwendet werden
Spezifikation
Farbe Lichtundurchlässig
Kapazität (metrisch) 15 ml
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 40
Verpackung Kleine Packung
Sterilität Steril
RNase-frei Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Konisch
Länge (metrisch) 120 cm
Bodenform Konisch
Writing Area Ja
Durchmesser (metrisch) 17,1 cm
Graduated Ja
Produkttyp Zentrifugenröhrchen, Kreismarkierung
Max. RZB 15.500 × g