Learn More
TPP™ Zentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 11331704
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
13 ml
15 ml
50 ml
Bodenform:
Konisch
Rund
Max. RZB:
1.700 x g
15.500 × g
Packungsgröße:
360 Stück
800 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Bodenform Max. RZB unitSize
11331704 50 ml Konisch 15.500 × g 360 Stück
11391694 15 ml Konisch 15.500 × g 800 Stück
11311704 13 ml Rund 15.500 × g 800 Stück
11321704 15 ml Konisch 1.700 x g 800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11331704 Lieferant TPP™ Lieferanten-Nr. 91050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Zum Zentrifugieren von Suspensionen wie Zellen, Bakterien, Fällungsprodukte usw. TPP™ -Zentrifugenröhrchen werden auf automatischen Transporteinheiten hergestellt, wodurch eine schnelle und sorgfältige Handhabung ohne unnötige Kontaminationsgefahr gewährleistet wird.
Zum Zentrifugieren von Suspensionen wie Zellen, Bakterien, Fällungsprodukte usw.TPP™ -Zentrifugenröhrchen werden auf automatischen Transporteinheiten hergestellt, wodurch eine schnelle und sorgfältige Handhabung ohne unnötige Kontaminationsgefahr gewährleistet wird.
  • Hergestellt unter Verwendung hochwertigster Rohstoffe, die die Anforderungen der USP Klasse VI erfüllen
  • Weißer Markierungskreis auf Schraubverschluss für einfache Beschriftung
  • Die Gerätekappen können nicht zu fest angezogen werden;  die Kappe ist gas- und aerosoldicht
  • Graduierungen bis zu 0.1 ml bzw. 0.5 ml
  • Praktische autoklavierbare, zusammenklappbare Gestelle erhältlich 
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Konisch
Länge (metrisch) 120 mm
Bodenform Konisch
Durchmesser (metrisch) 30 mm
Graduated Ja
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 15.500 × g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • (N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide