Learn More
BRAND™ Zentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 10517651 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
75 ml
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10517651 75 ml 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10517651 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 115352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00 €
    35.98 € / 20 Stück
    Sparen 13.02 €
    26% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rollrand, ohne Stopfen
  • Rollrand, ohne Stopfen
  • Hält RCF bis zu 4500 stand
  • Autoklavierbar (121 °C)
  • 35 x 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 75 ml
Material Polypropylen
Menge 20/Pk.
Form Zylindrisch
Verschluss inklusive Nein
Produkttyp Zentrifugenröhrchen