Learn More
Karl Hecht™ Zentrifugengläser,zylindrisch,Spitzboden, ungraduiert, DURAN, 98x17 mm (VE=100St.)
Artikelnummer. 10125661
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 bis 15 ml
25 bis 30 ml
Länge (metrisch):
100 mm
107 mm
Material:
Borosilikatglas (3.3)
Kalknatronglas
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Material unitSize
10125661 10 bis 15 ml 107 mm Kalknatronglas 100 Stück
10287321 25 bis 30 ml 100 mm Kalknatronglas 100 Stück
10748632 10 bis 15 ml 107 mm Borosilikatglas (3.3) 100 Stück
10593452 25 bis 30 ml 100 mm Borosilikatglas (3.3) 100 Stück
4 options
Artikelnummer. 10125661
Marke: Karl Hecht™ 40946002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klare Zentrifugenröhrchen bieten eine hervorragende Sichtbarkeit. Die Karl Hecht™ konischen Zentrifugenröhrchen, sind randlos und bestehen aus AR™ Natriumglas oder Duran™ Borosilikatglas 3.3.
  • Konischer Boden.
  • Ohne Rand.
  • Ohne Messskala.
  • Erhältlich in AR™-Natronglas oder Duran™-Borosilikatglas 3.3.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 bis 15 ml
Material Kalknatronglas
Zur Verwendung mit Zentrifuge
Länge (metrisch) 107 mm
Bodenform Konisch
Durchmesser (metrisch) 17 mm