Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Kompaktzentrifuge
Artikelnummer. p-8014093
Change view
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
452 mm
600 mm
650 mm
Max. Geschwindigkeit:
13.500 U/min
15.000 U/min
15.300 U/min
Fassungsvermögen:
4 x 100 ml
4 x 400 ml
4 x 750 ml
Geräuschpegel:
60 dB
73 dB
<67 dB
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Max. Geschwindigkeit Fassungsvermögen Geräuschpegel unitSize
10561315 452 mm 15.000 U/min 4 x 100 ml <67 dB -
13455145 600 mm 15.300 U/min 4 x 400 ml 60 dB 1 Stück
13445155 650 mm 13.500 U/min 4 x 750 ml 73 dB 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10561315
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 10155
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese kompakte Zentrifuge eignet sich für jedes Labor, in dem Platz knapp ist. Sigma™ Kompaktzentrifugen gehören zu den weltweit kleinsten Ausschwingzentrifugen und verfügen über zahlreiche Behälteroptionen, einschließlich Standardröhrchen. Ideal für kleine und mittlere Probenmengen.
  • Edelstahlschale
  • Schalter für Unwuchtausgleich
  • Bürstenloser Antrieb ist praktisch wartungsfrei
  • Doppelte Deckelverriegelung mit Klinken
  • Automatische Deckelöffnung, schaltbar
  • Akustischer Alarm
  • Gehäuse muss für Notfallöffnung der Deckelverriegelung nicht geöffnet werden
  • Fenster im Zentrifugendeckel für externe Drehzahlkalibrierung
  • Hergestellt nach nationalen und internationalen Sicherheitsvorschriften (z. B. IEC 1010)
Specifications
Reglertyp 2-Knopf Spincontrol Universal
Fassungsvermögen 4 x 100 ml
Max. Geschwindigkeit 15.000 U/min
Display Alle Einstellungen auf großem graphischen Display, programmierbar für t/min oder direkt xg
Enthält Magnetische Identifikation
Modell 2-16P
Geräuschpegel <67 dB
Programmspeicher 50
Rotor inklusive Ja
Laufzeit Sofortige Zentrifugation, Dauerbetrieb oder mit Zeitschaltuhr von 10 s - 11:59 min
Typ Zentrifuge
Luftgekühlt Ja
Außenbreite (metrisch) 365 mm
Außenhöhe (metrisch) bei offenem Deckel 610 mm
Tiefe (metrisch) 452 mm
Nettogewicht 32 kg
Elektrische Anforderungen 230 V / 50 Hz
Wirkleistung 240 w