Learn More
Centrin 1 Antibody (CETN1/9878), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 484.00 €
Spezifikation
Antigen Centrin 1
Klon CETN1/9878
Konzentration 0.2 mg/ml
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30303637
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44586-100ug
100 μg
484.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30294975
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44586-20ug
20 μg
256.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Centrin 1 Monoclonal antibody specifically detects Centrin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
Centrin 1
0.2 mg/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human
calcium binding protein, caltractin, Caltractin isoform 2, CEN1centrin-1, centrin, EF-hand protein, 1, CETN, EF-hand protein
Recombinant fragment (around aa1-172) of human Centrin 1 protein (Uniprot: Q12798). Exact sequence is proprietary.
Primary
Store at 4⪚C.
CETN1/9878
Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Cell Cycle and Replication
10 mM PBS with 0.05% BSA
1068
IgG
Protein A or G purified