Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 17 x 16 x 18,5 mm |
| Zur Verwendung mit | Für kleinen KF-Flansch aus Edelstahl |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Zentrierring |