Learn More
CEP-33779, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462567
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16462567 50 mg -
16439057 5 mg 5 Milligramm
16426468 10 mg 10 Milligramm
16406746 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16462567 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15343
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress CEP-33779 is a novel, selective, and orally bioavailable inhibitor of JAK2 with an IC50 of 1.8±0.6 nM.
CEP-33779 is a novel, selective, and orally bioavailable inhibitor of JAK2 with an IC50 of 1.8±0.6 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CEP-33779
CAS 1257704-57-6
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H26N6O2S
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (108.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(C2=CC=CN3C2=NC(NC4=CC=CC(N5CCN(C)CC5)=C4)=N3)C=C1)(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 462.57
Formelmasse 462.57
Reinheit (%) 99.36%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease