missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CEP152 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2763)

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA556641
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CEP152 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
This gene encodes a member of the cytoskeletal BTB/kelch repeat family. The encoded protein plays a role in neurofilament architecture and is involved in mediating the ubiquitination and degradation of some proteins. Defects in this gene are a cause of giant axonal neuropathy.
Spezifikation
| CEP152 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with no preservative | |
| O94986 | |
| CEP152 | |
| Recombinant fragment of human CEP152. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| HL2763 | |
| Unconjugated | |
| CEP152 | |
| AI851464; asterless; CC-CKR-8; CCR-8; CDw198; centrosomal protein 152; centrosomal protein 152kDa; centrosomal protein of 152 kDa; CEP152; CKRL1; CMKBR8; CMKBRL2; CY6; GPRCY6; Kiaa0912; MCPH4; MCPH9; microcephaly, primary autosomal recessive 4; mKIAA0912; RGD1305348; SCKL5; TER1 | |
| Rabbit | |
| Protein A | |
| RUO | |
| 22995 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur