missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CEP170/CEP170L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16868734 Alle ansehen Proteintech Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16868734 150 μL 150 Mikroliter
16878734 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16868734 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 188991AP150UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This locus appears to be a transcribed pseudogene similar to centrosomal protein 170 kDa (CEP170). An approximately 50 kb region upstream of this locus also is homologous to CEP170, but is not transcribed.

Spezifikation

Antigen CEP170/CEP170L
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.4 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen CEP170P1
Gen-Zugriffsnummer Q6A065, Q96L14
Gen-Alias CEP170, CEP170L, FAM68B, KIAA0470, KIAA0470L
Gensymbole Cep170, CEP170P1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen CEP170/CEP170L Fusion Protein Ag13532
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 171457, 545389, 645455
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.