missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CEP170/CEP170L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Alle ansehen Proteintech ProdukteBeschreibung
This locus appears to be a transcribed pseudogene similar to centrosomal protein 170 kDa (CEP170). An approximately 50 kb region upstream of this locus also is homologous to CEP170, but is not transcribed.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CEP170/CEP170L |
| Anwendungen | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.4 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | CEP170P1 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q6A065, Q96L14 |
| Gen-Alias | CEP170, CEP170L, FAM68B, KIAA0470, KIAA0470L |
| Gensymbole | Cep170, CEP170P1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?