Learn More
Cephalodin-Monohydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cephaloridine Monohydrate |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H17N3O4S2.H2O/c23-14(9-13-5-4-8-27-13)20-15-17(24)22-16(19(25)26)12(11-28-18(15)22)10-21-6-2-1-3-7-21;/h1-8,15,18H,9-11H2,(H-,20,23,25,26);1H2/t15-,18-;/m1./s1 |
| Formelmasse | 433.0766 |
| Reinheit (%) | >95% |