Learn More
Cephalodin-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30138125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138125 250 mg 250 Milligramm
30135807 50 mg 50 Milligramm
30005534 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138125 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC258600250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102039-86-1
Summenformel C19H17N3O4S2•H2O
Molekulargewicht (g/mol) 415.49
Synonym 1-[[(6R,7R)-2-Carboxy-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-pyridinium Inner Salt Hydrate;
IUPAC-Name (6R,7R)-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-7-[(2-Thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylat; Hydrate
SMILES Cc1c2c(CCC2)c(cc1)C(=O)c3c4c(cccc4)ccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cephaloridine Monohydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H17N3O4S2.H2O/c23-14(9-13-5-4-8-27-13)20-15-17(24)22-16(19(25)26)12(11-28-18(15)22)10-21-6-2-1-3-7-21;/h1-8,15,18H,9-11H2,(H-,20,23,25,26);1H2/t15-,18-;/m1./s1
Formelmasse 433.0766
Reinheit (%) >95%