Learn More
Cephalotaxine, MedChemExpress
Beschreibung
Cephalotaxlen ((-)-Cephalotaxine) is an alkaloid that can be isolated from Cephalotaxus drupacea, with antileukemic and antiviral activities. Cephalotaxlen has anti-ZIKV (Zika virus) activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cephalotaxine |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 24316-19-6 |
| Farbe | Light Nude |
| Menge | 5 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C18H21NO4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | (-)-Cephalotaxine ZINC19795976 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 25 mg/mL (79.27 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |