Learn More
Ceralasertib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490188
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16490188 5 mg -
16467728 10 mg -
16417596 100 mg 100 Milligramm
16413707 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490188 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19323
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ceralasertib (AZD6738) is an orally active and bioavailable inhibitor of ATR kinase with an IC50 of 1 nM.
Ceralasertib (AZD6738) is an orally active and bioavailable inhibitor of ATR kinase with an IC50 of 1 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ceralasertib
Physikalische Form Solid
CAS 1352226-88-0
Farbe Pink
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H24N6O2S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym AZD6738
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 38 mg/mL (92.12 mM)
SMILES O=[S@@](C1(CC1)C2=NC(C3=C4C(NC=C4)=NC=C3)=NC(N5CCOC[C@H]5C)=C2)(C)=N
Molekulargewicht (g/mol) 412.51
Formelmasse 412.51
Reinheit (%) 98.06%
Güte Research