Learn More
IKA™ Heizplatte, 50 °C bis 500 °C, Keramik
Artikelnummer. 11383702 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
11383702 150 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11383702 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003581600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00 €
    675.00 € / 1 Stück
    Sparen 85.00 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Quadratisch, Größe: 7 x 7 in.
  • Feststehender Sicherheitskreis von 550 ° C
  • Warnanzeige bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen
  • Exakte Temperatureinstellung über Digitalanzeige (LED)
  • Digitale Fehleranzeige
  • Erhöhte Bedienoberfläche schützt vor auslaufenden Flüssigkeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramik
Größe 7 x 7 in.
Temperatur (metrisch) 50 bis 500 °C
Tiefe (metrisch) 260 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 6.6 lb.
Höhe (metrisch) 105 mm
Gewicht (metrisch) 3 kg
Breite (metrisch) 150 mm
Wirkleistung 255 W
Elektrische Anforderungen 230/120/100 V, 50/60 Hz, 255 W
Frequenz 50/60 Hz
Sicherheitsmerkmale Feste Sicherheitsschaltung von 550 °C
Max. Behältergröße 5 l
Anzahl Positionen 1
Form Quadratisch
Spannung 100/120/230 V
Typ Heizplatte