Learn More
Hirschmann™ Ceramus™ Classic Flaschenaufsatz-Spender für feste Volumina
Artikelnummer. 10248320
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 befestigt
2 befestigt
25 befestigt
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10248320
Marke: Hirschmann™ 9321100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Garantiert beständige Präzision und Volumendispensierung mit reproduzierbaren Ergebnissen unabhängig vom Anwender. Das bewährte Gerät für die manuelle Dosierung mit hochwertigen Materialien, einfacher Handhabung und ausgereiftem Bedienkomfort zur Erleichterung der Laborroutine.
  • Für feste und variable Volumina von 0,2 ml bis 60 ml
  • Das komplette Gerät kann bei 121 °C ohne Demontage dampfsterilisiert werden 
  • Saugschlauch-Anschluss mit Gewinde
  • Kolben aus hochreiner Aluminiumoxidkeramik
  • Digitale Volume-Konfigurationseinstellung, kalibriert für lebenslange Dauer
  • Optimale chemische und thermische Beständigkeit von Medien-trasportierenden Teilen
  • Individuelles Qualitätszertifikat mit Konformitätszertifikat
Spezifikation
Genauigkeit 0,6%
Produkttyp Flaschenaufsatz-Dispenser
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 8655
Beschreibung Ceramus™ Classic FIX, Flaschenaufsatz-Spender für feste Volumina
Material Aluminiumoxid-Keramikkolben, Duran Glaszylinder
Volumen (metrisch) 2 befestigt
Zur Verwendung mit (Geräte) Flasche
Enthält Gewindeadapter, Dispensierdüse, Saugrohr, Ventilschlüssel, Kalibrierbericht
Schritten 0,05 mL
Präzision 0,6%
Menge Je 1
Reproduzierbarkeit 0,2%