Learn More
Hirschmann™ Ceramus Dosiergeräte
Descripción
- Für feststehende oder variable Volumen von 0.2 bis 60 ml
- Komplette Einheit kann zusammengebaut bei 121 °C dampfsterilisiert werden
- Freie Drehbarkeit
- Medienrückführsystem zur einfachen und schnellen Entlüftung ohne Reagenzverlust
- Digitale Konfigurationseinstellung des Volumens, dauerhaft kalibriert
- Zur Verwendung innerhalb eines Temperaturbereichs von 4 bis 50 °C
- Individuelles Qualitätszertifikat mit Konformitätszertifikat
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
| Material | Aluminiumoxid-Keramikkolben, Duran Glaszylinder |
| Volumen (metrisch) | 0.2 bis 1 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
| Schritten | 0,05 mL |
| Präzision | 0,6% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?