Learn More
Gestigkeit Harry™ Ceran™ Heizplatten
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Glaskeramik
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ungewöhnliches Glaskeramik-Material
- Bruchfest und temperaturbeständig
- Frei von Verzerrungen
- Durchlässig für ultraviolettes Licht und hochgradig säurebeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Glaskeramik |
| Größe | 260 x 260 mm |
| Wirkleistung | 2000 W |
| Form | Square |
| Spannung | 230 V |
| Typ | Heizplatte |