Learn More
Gestigkeit Harry CERAN™ Hotplate with Separate Wall Mounted Regulator
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
180 x 440 x 100 mm
290 x 290 x 100 mm
Wirkleistung:
1.500 W
2000 W
Modell:
11 SR
4 SR
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- CERAN™ Heizplatten werden mit einer außergewöhnlichen Glaskeramik hergestellt – sind sehr bruchfest und temperaturbeständig, verformen sich nicht, sind durchlässig für UV-Licht und auch sehr säurebeständig.
- Konstruktion: Die CERAN™ Niedrigmassenplatte wird elektrisch über die gesamte Oberfläche hinweg erhitzt und ist in einen hochwertigen Edelstahlrahmen eingebettet, der auf einem intern isolierten Edelstahlgehäuse montiert ist.
- Die Temperaturregelung wird über einen elektronischen NiCr-Ni-Temperaturfühler (Regelbereich zwischen 50 °C und 500 °C) geregelt. Der Regler ist in ein Aluminiumdruckguss-Gehäuse integriert. Die Aufheizzeit für 500 °C beträgt ca. 8 Minuten.
- Vier Füße, die individuell auf eine Höhe von ca. 8 mm eingestellt werden können, sorgen für eine wackelfreie, horizontale Stabilität.
- Typ 4 SR ist auch mit 4 Stativstabhalterungen (100 mm voneinander entfernt) ausgestattet. Bei der Serie EB ist die elektrische Verbindung zwischen dem Regler und der Heizplatte durch einen flexiblen Metallschlauch geschützt.
Spezifikation
Spezifikation
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Temperatur (metrisch) | 50 °C bis 500 °C |
| Gewicht (metrisch) | 5 kg |
| Wirkleistung | 1.500 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Modell | 4 SR |
| Spannung | 230 V |
| Typ | Heizplatte |
| Abmessungen (L x B x H) | 180 x 440 x 100 mm |