Learn More
Karl Hecht™ CERAN™ Magnetrührer
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Heizplatte ca. 13x13 cm mit beleuchtetem Schalter
- Die Basis ist säure- und alkalibeständig
- Split-Motor
- Heizleistung von 500 W
- Temperatur stufenlos einstellbar von Raumtemperatur bis +300 °C
- Elektrokabel 1.5 m lang mit Sicherheitsstecker
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 8 bis 1.600 U/min |
| Fassungsvermögen | 10 l |
| Wirkleistung | 40 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 15 x 15 x 10 cm |
| Heizfläche (metrisch) | 13 x 13 cm |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
| Drehzahlregelung | Elektronisch |
| Temperaturbereich (metrisch) | RT bis 300 °C |
| Gewicht (metrisch) | 2,5 kg |