Learn More
Cerberus 1 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18358094 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18358094 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18358094
Marke: Novus Biologicals NBP299621DL594
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Cerberus 1 Polyclonal specifically detects Cerberus 1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cerberus 1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 594
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias cerberus, cerberus 1 (Xenopus laevis) homolog (cysteine knot superfamily), cerberus 1, cysteine knot superfamily, homolog (Xenopus laevis), cerberus-related 1, Cerberus-related protein, DAN domain family member 4, DAND4, MGC119894, MGC119895, MGC96951
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Cerberus 1 (AAH69371.1; Met1-Ala267).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9350
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG