Learn More
Cerberus 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
241.00 € - 307.65 €
Spezifikation
| Antigen | Cerberus 1 |
|---|---|
| Verdünnung | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18698445
|
Novus Biologicals
NBP2-99621-100ul |
100 μg |
326.00 € 307.65 € / 100 Mikroliter Sparen 18.35 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18672446
|
Novus Biologicals
NBP2-99621-50ul |
50 μg |
241.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Cerberus 1 Polyclonal antibody specifically detects Cerberus 1 in Human samples. It is validated for ELISASpezifikation
| Cerberus 1 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Stem Cell Markers, Stem Cell Signaling Pathway, Wnt Signaling Pathway | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 9350 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| cerberus, cerberus 1 (Xenopus laevis) homolog (cysteine knot superfamily), cerberus 1, cysteine knot superfamily, homolog (Xenopus laevis), cerberus-related 1, Cerberus-related protein, DAN domain family member 4, DAND4, MGC119894, MGC119895, MGC96951 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Cerberus 1 (Accession#: AAH69371.1; Met1-Ala267) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |