Learn More
Ceritinib, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Acros 469322500
Weitere Details : CAS : 1032900-25-6 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Spezifikation
Ceritinib | |
250 mg | |
Keine besonderen Anforderungen | |
C28 H36 Cl N5 O3 S | |
Weiß |
1032900-25-6 | |
172°bis 177 °C | |
Biowissenschaft | |
Pulver | |
≥ 97,5 % |