Learn More
Cer(III)-acetathydrat, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430730
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430730 10 g 10 Gramm
11440730 50 g 50 Gramm
11450730 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430730 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044433.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 206996-60-3 | C6H9CeO6 | 317.25 g/mol
Cerium(III) acetate hydrate is used in thin fim buffer layers suitable for high κ dielectrics by sol-gel route. And it is also used as a catalyst for auto-oxidation of cresols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206996-60-3
Summenformel C6H9CeO6
Molekulargewicht (g/mol) 317.25
MDL-Nummer MFCD00051060
InChI-Schlüssel VGBWDOLBWVJTRZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name cerium(3+) triacetate
SMILES [Ce+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium (III) acetate hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ce(C2H3O2)3·xH2O
Löslichkeitsinformationen Soluble in water( 3.5g/L).
Formelmasse 317.26 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.995%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) acetate hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cerium(III) acetatehydrate