Learn More
Cer(III)-chlorid-Heptahydrat, TRC
Artikelnummer. 30363155
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30363155 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30363155 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC27705810G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(III) Chloride Heptahydrate
CAS 18618-55-8
Summenformel CeCl3 . 7(H2O)
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/Ce.3ClH.7H2O/h;3*1H;7*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-3
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
IUPAC-Name Cer(3+);Trichlorid;Heptahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 372.58
Formelmasse 370.8859