Learn More
Cer(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO)
Artikelnummer. 11396918
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11396918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013662.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-88-5
Summenformel CeF3
Molekulargewicht (g/mol) 197.111
MDL-Nummer MFCD00010932
InChI-Schlüssel QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium fluoride, cerous fluoride, cerium 3+ trifluoride, cerium fluorure french, unii-1gct2g09an, cerium +3 cation trifluoride, 1gct2g09an, cerium fluorure, acmc-20alhs
PubChem CID 24457
IUPAC-Name Cer(3+);trifluorid
SMILES [F-].[F-].[F-].[Ce+3]
Spezifikation
Siedepunkt ∼2300°C
Chemischer Name oder Material Cerium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1460°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Klümpchen
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,1998
Löslichkeitsinformationen Soluble in strong mineral acids.
Formelmasse 197.12
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 6.16 g/mL