Learn More
Cer(III)-oxalathydrat, REacton™, 99.989 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11336678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11336678 50 g 50 Gramm
11326678 10 g 10 Gramm
11316678 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11336678 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013226.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15750-47-7
Summenformel C6Ce2O12
Molekulargewicht (g/mol) 544.29
MDL-Nummer MFCD00013082
InChI-Schlüssel ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
PubChem CID 91998046
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(III) oxalate hydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,2001
IUPAC-Name Cer;oxalsäure;hydrat
Formelmasse 544.29 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.989%
Güte Reacton
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic