Learn More
Cerium(III)-sulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394817
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11394817 5 g 5 Gramm
11304827 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11394817
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041856.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12014-93-6 | Ce2S3 | 376.41 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12014-93-6
Summenformel Ce2S3
Molekulargewicht (g/mol) 376.41
MDL-Nummer MFCD00016007
InChI-Schlüssel MMXSKTNPRXHINM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium sulfide, dicerium trisulphide, ceric sulfide, cerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfanediide
PubChem CID 159394
SMILES [S--].[S--].[S--].[Ce+3].[Ce+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(III) sulfide
Schmelzpunkt 2100°C
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name dicerium(3+) trisulfanediide
Formelmasse 376.43
Geruch Rotten eggs
Aussehen Red-brown powder
Dichte 5.02 g/cm3 at 20°C