Learn More
Cer(III)-Trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359106 5 g 5 Gramm
11369106 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20251.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.94 €
    68.65 € / 5 Gramm
    Sparen 17.29 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 76089-77-5 | C3CeF9O9S3 | 587.31 g/mol
It is employed as intermediate for organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt für die organische Synthese und Pharmazeutika eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76089-77-5
Summenformel C3CeF9O9S3
Molekulargewicht (g/mol) 587.31
MDL-Nummer MFCD02093899
InChI-Schlüssel PHSMPGGNMIPKTH-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium iii trifluoromethanesulfonate, cerium iii triflate, trifluoromethanesulfonic acid cerium iii salt, cerium trifluoromethanesulfonate, cerous triflate, ce otf 3, 3cf3o3s.ce, acmc-209p1w, ksc491c9f
PubChem CID 2733941
IUPAC-Name Cer(3+);trifluormethansulfonat
SMILES [Ce+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(III) trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt >300°C
Dichte 1.7
Strukturformel (CF3SO3)3Ce
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 587.33
Reinheit (%) 98%