Learn More
Cer(IV)-Ammoniumnitrat, 99.5 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331099
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11331099 10 g 10 Gramm
11351099 100 g 100 Gramm
11341099 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11331099
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011332.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16774-21-3 | H8CeN8O18
Cerium(IV) ammonium nitrate is used to offers a novel route to tartronic acid derivatives via facile oxygenation of malonates. It is also used as for oxidative addition reactions of electrophilic radicals to alkenes, enabling intermolecular and intramolecular carbon-carbon and carbon-heteroatom bond formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16774-21-3
Summenformel H8CeN8O18
MDL-Nummer MFCD00151121
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) ammonium nitrate
Farbe Gelb bis orange
Physikalische Form Pulver/Flocken/Kristallin/Perlen/Klümpchen usw.
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 548.23
Geruch Pungent
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(IV) ammonium nitrate, REacton
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cerium(IV) ammoniumnitrate