Learn More
Cer(IV) und verdünnte Salpetersäure, Ätzlösung, Ce(IV) Konzentration 0.25 N, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051849
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 11339767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042110.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD01866052
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) and Dilute Nitric acid
Namenshinweis Etchant Solution
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 L
UN-Nummer UN3098
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ce(IV) concentration 0.25N