Learn More
Cer(IV)-sulfat-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cerium(IV) sulfate hydrate is used as a general application for chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Cer(IV)-Sulfathydrat wird in allgemeinen Anwendungen für chemische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern. Behälter dicht verschlossen halten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cerium (IV) sulfate hydrate |
| Schmelzpunkt | 195°C (decomposition) |
| Menge | 250 g |
| Dichte | 3.01 |
| UN-Nummer | UN3085 |
| Merck Index | 14,1990 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| IUPAC-Name | λ⁴-Cerium(4+) Disulfat |
| Formelmasse | 332.24 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- Cerium(IV) sulfate hydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- MIXTURE LIST-Contain: Cerium(IV) sulfate hydrate