Learn More
Cer(IV)-Sulfathydrat, reinst, SLR, niedriger Anteil anderer seltener Erden, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10181800 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10181800 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10181800 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/3720/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 10294-42-5
Farbe Gelb
pH 1.6
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 100 g
Summenformel CeH9O12S2
MDL-Nummer 149427
InChI-Schlüssel ZBNJQJDKRZKDSV-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.[Ce+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name cerium(3+) tetrahydrate hydrogen sulfate sulfate
Molekulargewicht (g/mol) 405.30
Formelmasse 404.29g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.