Learn More
Cer(IV)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314486
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11314486
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20056.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 107792-63-2 | C4CeF12O12S4 | 736.37 g/mol
Cerium(IV) trifluoromethanesulfonate, is used as a strong oxidizing agent, in the oxidation of benzyl alcohols and alkylbenzenes to aryl aldehydes and aryl ketones respectively. It can also be used as a catalyst for high-yield deprotection of tert-butyldimethylsilyl ethers
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cerium(IV)-Trifluormethanesulfonat wird als starkes Oxidationsmittel bei der Oxidation von Benzylalkoholen und Alkylbenzen zu Arylaldehyden bzw. Arylketonen verwendet. Kann auch als Katalysator für die hochwirksame Entfernung von tert-Butyldimethylsilylethern verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107792-63-2
Summenformel C4CeF12O12S4
Molekulargewicht (g/mol) 736.37
MDL-Nummer MFCD03844746
InChI-Schlüssel BYAJTISDHIASIP-UHFFFAOYSA-J
Synonym cerium iv trifluoromethanesulfonate, cerium iv triflate, cerium trifluoromethanesulfonate, acmc-20alhh, ceric triflate, cerium iv trifluoromethanesulphonate, cerium iv trifluoromethanesulfonate, ?ce cf3so3 4, trifluoromethanesulfonic acid, cerium iv salt, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-,cerium 4+ salt 4:1
PubChem CID 9875257
IUPAC-Name Cer(4+);trifluormethansulfonat
SMILES [Ce+4].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium(IV) trifluoromethanesulfonate
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 736.39
Reinheit (%) 98%