Learn More
Cer-Molybdänoxid, hellbraunes Pulver, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359357
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11359357
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040210.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13454-70-1 | Ce2Mo3O12 | 760.07 g/mol
Cerium molybdenum oxide is used in the aerospace and coating industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13454-70-1
Summenformel Ce2Mo3O12
Molekulargewicht (g/mol) 760.07
MDL-Nummer MFCD00798520
InChI-Schlüssel BPOYBXJKAISYKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cerium molybdate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium molybdenum oxide
Schmelzpunkt 973°C
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 760.05