Learn More
Ceroxid, 20 % in H2O, kolloidale Dispersion, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399257 100 g 100 Gramm
11309267 500 g 500 Gramm
11319267 2 kg 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040125.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weit verbreitet als fester Elektrolyt in Brennstoffzellen. Wird auch in der Keramik und zum Polieren von Glas und Steinen verwendet. Es kann auch als Co-Katalysator in vielen Reaktionen eingesetzt werden. Es wird auch als Antioxidans verwendet und um Wasserstoff durch Wasserabspaltung zu erzeugen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-38-3
Summenformel CeO2
Molekulargewicht (g/mol) 172.114
MDL-Nummer MFCD00010933
InChI-Schlüssel CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC-Name Dioxocer
SMILES O=[Ce]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium oxide
Physikalische Form 0.01 bis 0.02 μm-Partikel, in Flüssigkeit
Menge 100 g
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.22
Dichte 1.22
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 172.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 % in H2O