Learn More
Cer zur Zerstäubung, 50.8 mm Durchmesser x 3.18 mm Dicke
Artikelnummer. 15422437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15422437 1 Ea. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15422437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045734.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium sputtering target
Namenshinweis 50.8mm dia. x 3.18mm thick
CAS 7440-45-1
Menge 1 Ea.
Geruch Odorless
Summenformel Ce
MDL-Nummer MFCD00010924
UN-Nummer UN1333
Synonym cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
InChI-Schlüssel GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ce]
IUPAC-Name Cerium
Molekulargewicht (g/mol) 140.12
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369