Learn More
Fisherbrand™ Geradwandige Flaschen mit Reinigungszertifikat
Artikelnummer. 11724299 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
473 ml
1 l
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11724299 1 l 12 Stück
11794289 125 ml 24 Stück
11714299 473 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11724299
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen. Fisherbrand™ Zertifizierte und vorgereinigte geradwandige Flaschen sind aus transparentem Natronglas gefertigt.
Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen. Fisherbrand™ Zertifizierte und vorgereinigte geradwandige Flaschen sind aus transparentem Natronglas gefertigt.
  • Nach EPA-Richtlinien von halbflüchtigen Stoffe, Pestiziden, PCBs und Metallen gereinigt
  • Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
  • Flaschen sind autoklavierbar, Verschlüsse nicht
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 74 mm
Material Kalknatronglas
Menge 12/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PTFE
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 170 mm
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussgröße 89 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 95 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat