Learn More
Fisherbrand™ Geradwandige Flaschen mit Reinigungszertifikat
Artikelnummer. p-8002037 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
473 ml
1 l
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 11794289
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen. Fisherbrand™ Zertifizierte und vorgereinigte geradwandige Flaschen sind aus transparentem Natronglas gefertigt.
Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen. Fisherbrand™ Zertifizierte und vorgereinigte geradwandige Flaschen sind aus transparentem Natronglas gefertigt.
  • Nach EPA-Richtlinien von halbflüchtigen Stoffe, Pestiziden, PCBs und Metallen gereinigt
  • Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
  • Flaschen sind autoklavierbar, Verschlüsse nicht
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Kalknatronglas
Länge (metrisch) 89 mm
Menge 24/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PTFE
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat
Closure Included Ja
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussgröße 58 bis 400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe