missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen

Artikelnummer. 10412432 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10412432 1000 ml 12 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10412432

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideale für die Lagerung lichtempfindlicher trockener Pulver. Die Fisherbrand™ bernsteinfarbenen Boston-Weithals Apothekerflaschen mit Reinheitszertifikat bestehen aus braunem Natronglas.

  • Weite Öffnung, Braunglas
  • Nach EPA-Richtlinien von halbflüchtigen Stoffe, Pestiziden, PCBs und Metallen gereinigt
  • Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichtetem Polyethylenschaum
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1000 ml
Reinigung USP-hochreines Wasser
Farbe Braun
Material Glas
Menge 12/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PTFE
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 53 bis 400 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.