Learn More
Fisherbrand™ Boston-Rundflaschen, mit zertifiziert geringem Partikelgehalt
Artikelnummer. 13151794 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
13151794 1000 ml 12 Stück
13187664 125 ml 24 Stück
13178063 250 ml 12 Stück
13171794 500 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13151794
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Optimal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien und Proben. Fisherbrand™ Boston-Rundflaschen mit geringer Partikelfreisetzung und mit Reinheitszertifikat sind aus transparentem Natronglas gefertigt.
  • Mit Enghals und aus durchsichtigem Glas
  • Zertifiziert zur Reinigung für niedrigen Partikelgehalt, Analysezertifikat beigefügt
  • Fünf Partikel oder weniger pro ml mit WFI in einem Reinraum der Klasse 100/10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 33,81 oz.
Reinigung USP-hochreines Wasser
Farbe Klar
Material Glas
Menge 12/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Polyvinyl
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert geringer Partikelgehalt
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung Polyvinyl
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 33-400
Verschlusstyp Schraubkappe