Learn More
Fisherbrand™ Boston-Rundflaschen, mit zertifiziert geringem Partikelgehalt
Artikelnummer. 13178063 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 13178063
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien und Proben. Fisherbrand™ Boston-Rundflaschen mit geringer Partikelfreisetzung und mit Reinheitszertifikat sind aus transparentem Natronglas gefertigt.
  • Mit Enghals und aus durchsichtigem Glas
  • Zertifiziert zur Reinigung für niedrigen Partikelgehalt, Analysezertifikat beigefügt
  • Fünf Partikel oder weniger pro ml mit WFI in einem Reinraum der Klasse 100/10
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Reinigung USP-hochreines Wasser
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Länge (metrisch) 60 mm
Menge 12/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Polyvinyl
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert geringer Partikelgehalt
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung Polyvinyl
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 24 bis 400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe