Learn More
Fisherbrand™ Boston-Rundflaschen, mit zertifiziert geringem Partikelgehalt
Artikelnummer. p-8002034 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 13187664
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien und Proben. Fisherbrand™ Boston-Rundflaschen mit geringer Partikelfreisetzung und mit Reinheitszertifikat sind aus transparentem Natronglas gefertigt.
  • Mit Enghals und aus durchsichtigem Glas
  • Zertifiziert zur Reinigung für niedrigen Partikelgehalt, Analysezertifikat beigefügt
  • Fünf Partikel oder weniger pro ml mit WFI in einem Reinraum der Klasse 100/10
Spécification
Kapazität (metrisch) 125 ml
Reinigung USP-hochreines Wasser
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Menge 24/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Polyvinyl
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert geringer Partikelgehalt
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung Polyvinyl
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 22 bis 400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis