Learn More
Zertifizierte pH-Pufferlösung, UKAS ISO 17025/ISO 17034-zertifiziert, 20 °C
Beschreibung
- Zertifizierte Lösungen für 20 °C mit einer Genauigkeit von ± 0,01
- Zertifizierte pH-Pufferlösungen sind vollständig auf NIST und internationale Protokolle rückführbar
- Erhältlich als farbcodierte Lösungen für eine einfache Identifizierung
- Erhältlich mit Konservierungsmitteln gegen Pilze/Schimmelinhibitoren
- Mit Zertifikat, Sicherheitsdatenblatt (SDS) und Korrelationstabelle zu pH-Wert und Temperatur
- Die Lieferung erfolgt in manipulationssicheren 500 ml-Behältern. Für weitere Volumina wenden Sie sich bitte direkt an uns.
- Jede Lösung hat eine Haltbarkeit von 12 Monaten
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Analysenzertifikat | UKAS ISO 17025 / ISO 17034 |
| pH | 4 |
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.