Learn More
Zertifizierte pH-Pufferlösung, UKAS ISO 17025/ISO 17034-zertifiziert, 20 °C
Artikelnummer. 16070280
Change view
Click to view available options
pH:
4
7
10
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. pH unitSize
16070280 7 500 Milliliter
16050280 4 500 Milliliter
16030272 10 500 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 16070280
Marke: Paragon Scientific PH720CF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Speziell für die Verifizierung und Kalibrierung von pH-Messgeräten geeignet. Farbcodiert zur einfachen Identifizierung des erforderlichen pH-Werts und mit Konservierungsmitteln gegen Pilze/Schimmelinhibitoren versetzt. Die pH-Werte sind rückführbar auf NIST (National Institute Standards and Technology).
  • Zertifizierte Lösungen für 20 °C mit einer Genauigkeit von ± 0,01
  • Zertifizierte pH-Pufferlösungen sind vollständig auf NIST und internationale Protokolle rückführbar
  • Erhältlich als farbcodierte Lösungen für eine einfache Identifizierung
  • Erhältlich mit Konservierungsmitteln gegen Pilze/Schimmelinhibitoren
  • Mit Zertifikat, Sicherheitsdatenblatt (SDS) und Korrelationstabelle zu pH-Wert und Temperatur
  • Die Lieferung erfolgt in manipulationssicheren 500 ml-Behältern. Für weitere Volumina wenden Sie sich bitte direkt an uns.
  • Jede Lösung hat eine Haltbarkeit von 12 Monaten
Spezifikation
Farbe Gelb
Analysenzertifikat UKAS ISO 17025 / ISO 17034
pH 7
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.