Learn More
Zertifiziertes Referenzmaterial für Flammpunkt-Standard – PMCC Diesel, 250 ml (Nennwert: 66,2 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16040192
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 16040192
Marke: Paragon Scientific CRMPMGO
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zertifiziertes Referenzmaterial für den Flammpunkt zur Kalibrierung und Verifizierung von Laborgeräten, die für die Prüfung von Erdölprodukten und Derivaten auf Pensky-Martens Flash Point ASTM D93; EN 22719; ISO 2719 verwendet werden
  • Hergestellt gemäß ASTM/EN oder IP-Prüfmethoden
  • Zertifiziert durch Ringversuch durch unabhängige Testlabors
  • Gewährleistet eine gute Korrelation zwischen den Labors
  • Lieferung in manipulationssicherem, UN-konformem Sicherheitspaket
  • Packungsgröße 250 ml
  • 12 Monate haltbar
Spezifikation
UN-Nummer UN 1202
Menge 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CRM-PMGO PMCC Flash Point Standard, Diesel
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Faroangivelser
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Skyddsangivelse
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P330-Mund ausspülen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Enthält: diesel
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.