Learn More
Zertifiziertes Referenzmaterial für Säure (Düse), Düsentreibstoff, UKAS ISO 17034-zertifiziert 250 ml, (Nennwert: 0,0083 mg KOH/g), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16000050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16000050 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16000050 Lieferant Paragon Scientific Lieferanten-Nr. CRMUADKR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00 €
    246.75 € / 250 Milliliter
    Sparen 6.25 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zertifiziertes Referenzmaterial zur Kraftstoffprüfung für die Kalibrierung und Verifizierung von Laborgeräten, die für die Prüfung von Erdölprodukten und Derivaten auf Säure in Turbinenmotorkraftstoff ASTM D3242 verwendet werden.
  • Vollständig nach ISO 17034 zertifiziert im Rahmen unserer UKAS-Akkreditierung
  • Höchste Akkreditierungsgarantie, mit den derzeit weltweit renommiertesten zertifizierten Daten
  • Geringe Unsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
  • Alle Daten werden ausschließlich von UKAS ISO 17025-akkreditierten Labors generiert
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung in manipulationssicherem, UN-konformem Sicherheitspaket
  • 12 Monate Haltbarkeit
  • Sofort ab Lager lieferbar
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
UN-Nummer UN 1223
Menge 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CRMU-ADKR Fuels Testing Certified Reference
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Kerosine sweetened
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.