Learn More
Xylem AG Multi Refractometer Calibration Fluid 5 x 5 mL (UKAS/NIST)
Artikelnummer. 30484454
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Beverage (USA)
Juice
Petrochemical
Pharma and Chem
Soda
Packungsgröße:
25 Milliliter
Artikelnummer. 30484454
Marke: Xylem 90911
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Calibration fluid for calibration of refractometers.
  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Calibration Fluid
Brechungsindex Mixed
Zur Verwendung mit (Geräte) Refractometer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beverage (USA)